1707806
USP
Ursodiol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
Ursodeoxycholic acid, 3α,7β-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid, 5β-Cholan-24-oic acid-3α,7β-diol, 7β-Hydroxylithocholic acid, UDCS
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
ursodiol
제조업체/상표
USP
mp
203-204 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
C[C@H](CCC(O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(25)12-15(23)13-20(22)26/h14-20,22,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,22+,23+,24-/m1/s1
InChI key
RUDATBOHQWOJDD-UZVSRGJWSA-N
유전자 정보
human ... NR1H4(9971)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- Ursodiol Capsules
- Ursodiol Compounded Oral Suspension
- Ursodiol Tablets
분석 메모
기타 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.