추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
pemetrexed
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical
형식
neat
SMILES string
[Na+].[Na+].[nH]1c2[nH]cc(c2[c](nc1N)=O)CCc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-].O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/C20H21N5O6.2Na.7H2O/c21-20-24-16-15(18(29)25-20)12(9-22-16)6-3-10-1-4-11(5-2-10)17(28)23-13(19(30)31)7-8-14(26)27;;;;;;;;;/h1-2,4-5,9,13H,3,6-8H2,(H,23,28)(H,26,27)(H,30,31)(H4,21,22,24,25,29);;;7*1H2/q;2*+1;;;;;;;/p-2/t13-;;;;;;;;;/m0........./s1
InChI key
QJVSMHJWAOSBMD-MYXYZBIASA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
분석 메모
기타 정보
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Muta. 2 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
표적 기관
Blood,Immune system,Testes
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.