1485216
USP
Oxycodone Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
14-Hydroxycodeinone, (5α)-7,8-Didehydro-4,5-epoxy-14-hydroxy-3-methoxy-17-methylmorphinan-6-one
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
oxycodone
제조업체/상표
USP
약물 제어
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
N1([C@H]2[C@]3([C@@]4(C(Oc5c4c(ccc5OC)C2)C(=O)C=C3)CC1)O)C
InChI
1S/C18H19NO4/c1-19-8-7-17-14-10-3-4-12(22-2)15(14)23-16(17)11(20)5-6-18(17,21)13(19)9-10/h3-6,13,16,21H,7-9H2,1-2H3/t13-,16?,17+,18-/m1/s1
InChI key
YYCRAERBSFHMPL-FSFXSCMFSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
- Oxycodone Hydrochloride
- Oxycodone Hydrochloride Oral Solution
- Oxycodone Hydrochloride Tablets
분석 메모
기타 정보
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Muta. 1B
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.