1383001
USP
Meperidine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
1-Methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride, Pethidine hydrochloride
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
meperidine
제조업체/상표
USP
약물 제어
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
Cl[H].CCOC(=O)C1(CCN(C)CC1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H21NO2.ClH/c1-3-18-14(17)15(9-11-16(2)12-10-15)13-7-5-4-6-8-13;/h4-8H,3,9-12H2,1-2H3;1H
InChI key
WCNLCIJMFAJCPX-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... OPRM1(4988)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
분석 메모
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.