1366567
USP
Linalool
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
(±)-3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol, (±)-3,7-Dimethyl-3-hydroxy-1,6-octadiene
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)(OH)CH=CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
154.25
Beilstein:
1721488
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
추천 제품
vapor pressure
0.17 mmHg ( 25 °C)
API family
linalool
포장
pkg of 0.3 mL
제조업체/상표
USP
refractive index
n20/D 1.462 (lit.)
bp
194-197 °C/720 mmHg (lit.)
density
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
C\C(C)=C\CCC(C)(O)C=C
InChI
1S/C10H18O/c1-5-10(4,11)8-6-7-9(2)3/h5,7,11H,1,6,8H2,2-4H3
InChI key
CDOSHBSSFJOMGT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
애플리케이션
Linalool USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
분석 메모
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
기타 정보
Sales restrictions may apply.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
171.0 °F
Flash Point (°C)
77.2 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.