1225601
USP
Doxercalciferol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
(5Z,7E,22E)-9,10-Secoergosta-5,7,10(19),22-tetraene-1α,3β-diol, (5Z,7E,22E)-9,10-Secoergosta-5,7,10(19),22-tetraene-1,3-diol, 1α-Hydroxyergocalciferol, 1α-Hydroxyvitamin D2, 1α-OHD2, 1-α-Hydroxyvitamin D2, 1-Hydroxyergocalciferol, TSA 840
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
doxercalciferol
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
CC(C)[C@@H](C)\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2C(\CCC[C@]12C)=C\C=C3\C[C@@H](O)C[C@H](O)C3=C
InChI
1S/C28H44O2/c1-18(2)19(3)9-10-20(4)25-13-14-26-22(8-7-15-28(25,26)6)11-12-23-16-24(29)17-27(30)21(23)5/h9-12,18-20,24-27,29-30H,5,7-8,13-17H2,1-4,6H3/b10-9+,22-11+,23-12-/t19-,20+,24+,25+,26-,27-,28+/m0/s1
InChI key
HKXBNHCUPKIYDM-CGMHZMFXSA-N
유전자 정보
human ... VDR(7421)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
Also used to prepare standard, and standard stock solutions for the assay, and impurity analysis in Doxercalciferol by Liquid chromatography in conjunction with UV detector according to the United States Pharmacopeia monograph (USP).
생화학적/생리학적 작용
분석 메모
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.