1154525
USP
Cyclobenzaprine Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
N-Desmethylcyclobenzaprine hydrochloride, 3-(5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N-methyl-1-propanamine hydrochloride, N-Methyl-3-(2-tricyclo[9.4.0.03,8]pentadeca-1(15),3,5,7,9,11,13-heptaenylidene)propan-1-amine hydrochloride, Norproheptatriene hydrochloride
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
cyclobenzaprine
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl.N(CCC=C1c2c(cccc2)C=Cc3c1cccc3)C
InChI
1S/C19H19N.ClH/c1-20-14-6-11-19-17-9-4-2-7-15(17)12-13-16-8-3-5-10-18(16)19;/h2-5,7-13,20H,6,14H2,1H3;1H
InChI key
UZMPCPFDZYTEJG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
- Cyclobenzaprine Hydrochloride
- Cyclobenzaprine Hydrochloride Tablets
- Nortriptyline Hydrochloride
- Nortriptyline Hydrochloride Capsules
분석 메모
기타 정보
관련 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.