API family
cannabis
제조업체/상표
USP
농도
1 mL in methanol
저장 온도
−20°C
일반 설명
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
Cannabinoids Mixture USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
성분
1 mL in Methanol:
- Cannabichromene [CAS 20675-51-8]
- Cannabidiol [CAS 13956-29-1]
- Cannabidivarin [CAS 24274-48-4]
- Cannabigerol [CAS 25654-31-3]
- Cannabinol [CAS 521-35-7]
- Delta-8-Tetrahydrocannabinol [CAS 5957-75-7]
- Delta-9-Tetrahydrocannabinol [CAS 1972-08-3]
- Tetrahydrocannabivarin [CAS 31262-37-0]
관련 제품
제품 번호
설명
가격
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes,Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
51.8 °F
Flash Point (°C)
11 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.