주요 문서
SAAR6335000
Universal indicator solution
uniLAB
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116100
제품명
Universal indicator solution,
제품 라인
uniLAB
포장
pkg of 100 mL (SAAR6335000JT)
저장 온도
2-30°C
애플리케이션
For laboratory use only
법적 정보
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes,Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)