제품명
Phenol Red,
포장
poly bottle of 1 × 25 g (SAAR4971590CB)
저장 온도
2-30°C
애플리케이션
For laboratory use only
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.