주요 문서
SAAR4465040
Nitric acid
55%, uniLAB
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
HNO3
CAS Number:
Molecular Weight:
63.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
Grade
reagent
vapor pressure
8 mmHg ( 20 °C)
제품 라인
uniLAB
분석
55%
포장
glass bottle of 1 × 2.5 L (SAAR4465040LC)
pkg of 25 L (SAAR4465040ME)
bp
120.5 °C (lit.)
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChI key
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Chemically pure
For laboratory use only
법적 정보
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)