주요 문서
SAAR4165000
Methyl orange
pH indicator
동의어(들):
4-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzenesulfonic acid sodium salt, Acid Orange 52, Helianthin, Orange III
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H14N3NaO3S
CAS Number:
Molecular Weight:
327.33
색상 지수 번호:
13025
Beilstein:
4732884
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116100
제품명
Methyl Orange,
포장
poly bottle of 20 × 25 g (SAAR4165000CB)
pH
3.0-4.4, pink to yellow
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Na+].CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C14H15N3O3S.Na/c1-17(2)13-7-3-11(4-8-13)15-16-12-5-9-14(10-6-12)21(18,19)20;/h3-10H,1-2H3,(H,18,19,20);/q;+1/p-1/b16-15+;
InChI key
STZCRXQWRGQSJD-GEEYTBSJSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
For laboratory use only
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)