Key Documents
SAAR4164060
Methanol
uniLAB
동의어(들):
Methyl alcohol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3OH
CAS Number:
Molecular Weight:
32.04
Beilstein:
1098229
MDL number:
UNSPSC 코드:
12191601
vapor density
1.11 (vs air)
vapor pressure
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
제품 라인
uniLAB
autoignition temp.
725 °F
expl. lim.
36 %
포장
poly bottle of 4 × 2.5 L (SAAR4164060LP)
pkg of 25 L (SAAR4164060ME)
refractive index
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Chemically pure
For laboratory use only
법적 정보
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)