주요 문서
SAAR3695300
Kjeldahl catalyst tablets
selenium, uniLAB
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352201
제품 라인
uniLAB
포장
pkg of 500 tablets (SAAR3695300VD)
저장 온도
2-30°C
애플리케이션
Chemically pure
For laboratory use only
법적 정보
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)