Key Documents
SAAR3067500
8-Hydroxyquinoline
univAR
동의어(들):
Oxine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H7NO
CAS Number:
Molecular Weight:
145.16
Beilstein:
114512
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
제품 라인
univAR
포장
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR3067500EM)
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Oc1cccc2cccnc12
InChI
1S/C9H7NO/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8/h1-6,11H
InChI key
MCJGNVYPOGVAJF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Analysed reagent
For laboratory use only
법적 정보
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)