Key Documents
SAAR3063040
Hydrochloric acid
32%, univAR
동의어(들):
Hydrochloric acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
36.46
Beilstein:
1098214
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352301
product name
Hydrochloric acid 32%, univAR
vapor density
1.3 (vs air)
vapor pressure
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
제품 라인
univAR
포장
glass bottle of 4 × 2.5 L (SAAR3063040LC)
poly bottle of 4 × 2.5 L (SAAR3063040LP)
poly bottle of 4 × 5 L (SAAR3063040LL)
bp
>100 °C (lit.)
density
1.070 g/cm3 at 20 °C (lit.)
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Analysed reagent
For laboratory use only
법적 정보
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)