추천 제품
Grade
ACS reagent
양식
liquid
농도
≥50-< 70%
pH
(20 °C, (68 °F) strongly acid)
solubility
water: soluble
density
1.53 g/cm3 at 15 °C (59 °F)
저장 온도
20-25°C
SMILES string
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
InChI key
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
1.93004.0521: 500 mL, Minimum order quantity: 12
1.93004.2521: 2.5 L, Minimum order quantity: 4
1.93004.9026: 25 L, Minimum order quantity: 1
1.93004.2521: 2.5 L, Minimum order quantity: 4
1.93004.9026: 25 L, Minimum order quantity: 1
법적 정보
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
표적 기관
Thyroid
Storage Class Code
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable