주요 문서
SAAR2436021
Formalin buffered neutral
10 % (v/v)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12191502
포장
pkg of 20 L (SAAR2436021EL)
농도
10 % (v/v)
저장 온도
2-30°C
애플리케이션
For laboratory use only
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
132.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
56 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)