주요 문서
SAAR2236050
EDTA disodium salt solution
0.1 M (0.2 N)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352107
포장
glass bottle of 1 × 2.5 L (SAAR2236050LC)
농도
0.1 M (0.2 N)
애플리케이션
For laboratory use only.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)