Key Documents
SAAR2233040
Ethylene glycol
univAR
동의어(들):
1,2-Ethanediol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HOCH2CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
62.07
Beilstein:
505945
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352137
vapor density
2.1 (vs air)
vapor pressure
0.08 mmHg ( 20 °C)
제품 라인
univAR
autoignition temp.
752 °F
expl. lim.
15.3 %
포장
glass bottle of 4 × 2.5 L (SAAR2233040LC)
refractive index
n20/D 1.431 (lit.)
bp
195-198 °C
mp
−13 °C (lit.)
density
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-30°C
SMILES string
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Analysed reagent
For laboratory use only
법적 정보
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation markHealth hazard
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
표적 기관
Kidney
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
239.0 °F - open cup
Flash Point (°C)
115 °C - open cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)