Key Documents
SAAR190555
Buffer solution
pH 7.00±0.02 (20 °C±0.1)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
포장
poly bottle of 10 × 1 L (SAAR190555KN)
pH
7.00±0.02 (20 °C±0.1)
애플리케이션
For laboratory use only
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)