Key Documents
SAAR1724920
Copper(II) sulfate pentahydrate
univAR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
CuO4S·5H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
249.69
UNSPSC 코드:
12352302
제품 라인
univAR
분자량
249.69 g/mol
포장
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR1724920EM)
density
2.284 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-30°C
애플리케이션
Analysed reagent
For laboratory use only
법적 정보
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
CorrosionExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)