주요 문서
SAAR1260520
Barium chloride dihydrate
univAR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
BaCl2 · 2H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
244.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
제품 라인
univAR
포장
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR1260520EM)
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O.O.Cl[Ba]Cl
InChI
1S/Ba.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI key
PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Analysed reagent
For laboratory use only
법적 정보
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)