Key Documents
SAAR1202000
Auramine O
동의어(들):
4,4′-(Imidocarbonyl)bis(N,N-dimethylaniline) monohydrochloride, Basic Yellow 2, Pyoctaninum aureum
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H21N3 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
303.83
색상 지수 번호:
41000
Beilstein:
4030061
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
포장
pkg of 100 g (SAAR1202000DC)
mp
>250 °C (dec.) (lit.)
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Cl[H].CN(C)c1ccc(cc1)C(=N)c2ccc(cc2)N(C)C
InChI
1S/C17H21N3.ClH/c1-19(2)15-9-5-13(6-10-15)17(18)14-7-11-16(12-8-14)20(3)4;/h5-12,18H,1-4H3;1H
InChI key
KSCQDDRPFHTIRL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
For laboratory use only
픽토그램
Health hazardExclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)