제품 라인
univAR™
포장
glass bottle of 4 × 2.5 L (SAAR1122040LC)
농도
32%
저장 온도
2-30°C
SMILES string
N
InChI
1S/H3N/h1H3
InChI key
QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Analysed reagent
For laboratory use only
법적 정보
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.