PHL89647
Dihydrocapsaicin
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
6,7-Dihydrocapsaicin, 8-Methyl-N-vanillylnonanamide, N-[(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-8-methylnonenamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H29NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
307.43
Beilstein:
2815150
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
추천 제품
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
SMILES string
COc1cc(CNC(=O)CCCCCCC(C)C)ccc1O
InChI
1S/C18H29NO3/c1-14(2)8-6-4-5-7-9-18(21)19-13-15-10-11-16(20)17(12-15)22-3/h10-12,14,20H,4-9,13H2,1-3H3,(H,19,21)
InChI key
XJQPQKLURWNAAH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
생화학적/생리학적 작용
VR1 vanilloid receptor agonist.
결합
Capsaicin analog.
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
PHL89647-20MG |