주요 문서
PHL84268
Wilforgine
phyproof® Reference Substance
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C41H47NO19
CAS Number:
Molecular Weight:
857.81
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
PhytoLab
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(OC[C@@]12[C@]([C@@]([H])(OC(C)=O)C3[C@@](OC(C)=O)([H])[C@]2([H])OC(C)=O)(O[C@@]34C)[C@](C)(O)[C@]([H])(OC([C@H](C)CCC5=NC=CC=C5C(OC4)=O)=O)[C@](OC(C6=COC=C6)=O)([H])[C@@]1([H])OC(C)=O)=O
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)