주요 문서
PHL84204
Brevilin A
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
6-Angeloylplenolin, Brevelin A
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H26O5
CAS Number:
Molecular Weight:
346.42
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
PhytoLab
저장 온도
−20°C
SMILES string
O1[C@H]2[C@H]([C@@H]([C@]3([C@H]([C@@H](C2)C)C=CC3=O)C)OC(=O)\C(=C/C)\C)[C@@H](C1=O)C
InChI
1S/C20H26O5/c1-6-10(2)18(22)25-17-16-12(4)19(23)24-14(16)9-11(3)13-7-8-15(21)20(13,17)5/h6-8,11-14,16-17H,9H2,1-5H3/b10-6-/t11-,12+,13+,14-,16-,17+,20+/m1/s1
InChI key
KUPPZVXLWANEJJ-UXPPPGSFSA-N
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: arnica
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PHL84204-10MG4061842044559