주요 문서
PHL83876
Morellic acid
phyproof® Reference Substance
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C33H36O8
CAS Number:
Molecular Weight:
560.63
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(C=C1)(C)OC2=C1C(O)=C(C(C([C@@]34[C@@]5(C/C=C(C(O)=O)/C)OC(C)([C@@]4(C6)[H])C)=C[C@@]6([H])C5=O)=O)C(O3)=C2CC=C(C)C
InChI
1S/C29H31N3O2/c1-21-8-13-28-25(18-21)27-19-26(23-9-11-24(33-2)12-10-23)30-32(27)29(34-28)14-16-31(17-15-29)20-22-6-4-3-5-7-22/h3-13,18,27H,14-17,19-20H2,1-2H3
InChI key
XYTOZJVLVMHAAC-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PHL83876-10MG4054839926006