주요 문서
PHL83533
Quercetin 3-gentiobioside
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
Quercetin 3-O-β-gentiobioside, 3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavone 3-gentiobioside
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H30O17
CAS Number:
Molecular Weight:
626.52
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: primula
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)