PHL83258
trans-m-Coumaric acid
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
trans-3-Hydroxycinnamic acid, (E)-3-(3-Hydroxyphenyl)acrylic acid, m-Coumaric acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
Linear Formula:
HOC6H4CH=CHCO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
164.16
Beilstein:
2084229
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
추천 제품
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
powder
제조업체/상표
PhytoLab
mp
193-195 °C (lit.)
응용 분야
food and beverages
SMILES string
OC(/C=C/C1=CC=CC(O)=C1)=O
InChI
1S/C9H8O3/c10-8-3-1-2-7(6-8)4-5-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b5-4+
InChI key
KKSDGJDHHZEWEP-SNAWJCMRSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: cinnamomum
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
PHL83258-100MG |