주요 문서
PHL82498
(+)-Catechin 5-gallate
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
Catechin 5-O-gallate, 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid (2R,3S)-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-3,7-dihydroxy-2H-1-benzopyran-5-yl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H18O10
CAS Number:
Molecular Weight:
442.37
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
형태
crystals
제조업체/상표
PhytoLab
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC1=CC(OC(C2=CC(O)=C(O)C(O)=C2)=O)=C3C(O[C@H](C4=CC=C(O)C(O)=C4)[C@@H](O)C3)=C1
InChI
1S/C22H18O10/c23-11-6-18-12(8-17(28)21(31-18)9-1-2-13(24)14(25)3-9)19(7-11)32-22(30)10-4-15(26)20(29)16(27)5-10/h1-7,17,21,23-29H,8H2/t17-,21+/m0/s1
InChI key
LVJJFMLUMNSUFN-LAUBAEHRSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)