주요 문서
PHL82478
Asarylaldehyde
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
2,4,5-Trimethoxybenzaldehyde, Asaronaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3O)3C6H2CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
196.20
Beilstein:
1951403
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (GC)
양식
crystals
제조업체/상표
PhytoLab
mp
112-114 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)c1cc(OC)c(OC)cc1OC
InChI
1S/C10H12O4/c1-12-8-5-10(14-3)9(13-2)4-7(8)6-11/h4-6H,1-3H3
InChI key
IAJBQAYHSQIQRE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: zingiber
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)