주요 문서
PHL80496
gamma-Mangostin
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
1,3,6,7-Tetrahydroxy-2,8-bis(3,3-dimethylallyl)xanthone, Demethylmangostin, Normangostin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23H24O6
CAS Number:
Molecular Weight:
396.43
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
SMILES string
OC1=CC(OC2=CC(O)=C(CC=C(C)C)C(O)=C2C3=O)=C3C(CC=C(C)C)=C1O
InChI
1S/C23H24O6/c1-11(2)5-7-13-15(24)9-18-20(22(13)27)23(28)19-14(8-6-12(3)4)21(26)16(25)10-17(19)29-18/h5-6,9-10,24-27H,7-8H2,1-4H3
InChI key
VEZXFTKZUMARDU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
생화학적/생리학적 작용
Xanthone derivative isolated from the mangosteen hull (Garcinia mangostana). Exhibits antioxidant and anticancer properties. Mangosteen xanthones inhibit inflammation in human adipocytes which is important in understanding obesity-associated inflammation and the development of insulin resistance.
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PHL80496-10MG