주요 문서
PHL22470
Dillapiole
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
6-Allyl-4,5-dimethoxy-1,3-benzodioxole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H14O4
CAS Number:
Molecular Weight:
222.24
Beilstein:
196037
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.21
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥98.0% (GC)
제조업체/상표
PhytoLab
기술
HPLC: suitable
density
1.163 g/mL at 20 °C (lit.)
응용 분야
food and beverages
pharmaceutical
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COc1c(CC=C)cc2OCOc2c1OC
InChI
1S/C12H14O4/c1-4-5-8-6-9-11(16-7-15-9)12(14-3)10(8)13-2/h4,6H,1,5,7H2,2-3H3
InChI key
LIKYNOPXHGPMIH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
포장
This reference substance will be packed in micro-volume insert vials.
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)