추천 제품
재고 정보
available only in EU
크기
29 × 21.5 × 10
응용 분야
environmental
industrial hygiene
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Formaldehyde is one of the main pollutants of indoor air. This carcinogenic product is present in many manufactured goods used in building construction or decorative products. It is ubiquitous in dwellings and offices, wherre we spend over 80 % of our time. In the long term, formaldehyde can lead to serious health problems, especially affecting respiratory tract diseases (asthma, bronchial irritations . . . ).
특징 및 장점
Portable logger of Indoor Air Quality (IAQ) to continuously and selectively measure confinement and formaldehyde with the levels stipulated for indoor air quality.
적합성
Fits the following instruments:
NEFOR011
NEFOR011
기타 정보
Weight: 0.7
Temperature conditions: Room temperature
Temperature conditions: Room temperature
법적 정보
Profil'Air is a registered trademark of Ethera S.A.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.