Key Documents
KRSU09
Sulfur in Odourless Kerosene
0.0700% (700 ppm), certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
제조업체/상표
Paragon Scientific Ltd
농도
0.0700% (700 ppm)
응용 분야
petroleum
형식
matrix material
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Health hazardExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
168.8 °F
Flash Point (°C)
76 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)