기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis Express RP-Amide, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53913-U)
mobile phase: [A] 20 mM ammonium formate in 50:50 (v/v) water:acetonitrile
flow rate: 0.6 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: ESI(+), m/z 100-600
injection: 1 μL
적합성
application for HPLC
응용 분야
clinical
분석 메모
This application demonstrates the suitability of the Ascentis Express RP Amide for the analysis of CYP3A Inhibitors.
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
Ketoconazole
Mevinolin from Aspergillus sp.
분석 컬럼
표준 물질
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.