주요 문서
G005713
LC/MS Analysis of Omeprazole and Metabolites on Ascentis® Express RP Amide (pH 2.7)
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis Express RP-Amide, 5 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53911-U)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium formate in water, pH 2.7; [B] 10 mM ammonium formate in methanol, pH 2.7; (65:35, A:B)
flow rate: 0.3 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: ESI(+), m/z 50-400
injection: 1 μL
sample: 1 mg/L in mobile phase
적합성
application for HPLC
응용 분야
clinical
분석 메모
This application demonstrates the suitability of the Ascentis Express RP Amide for the analysis of omeprazole metabolites.
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
    5-Hydroxyomeprazole
    Omeprazole
    Omeprazole sulfone
이동상 성분
표준 물질
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)