기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis Express HILIC, 5 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53934-U)
mobile phase: 5 mM ammonium formate in 95:5 (v/v) acetonitrile:water
flow rate: 0.2 mL/min
pressure: 328 psi (22.6 bar)
column temp.: 35 °C
detector: MS, ESI(-), SIR mode
injection: 2 μL
sample: 1 μg/mL in mobile phase
적합성
application for HPLC
응용 분야
chemicals and industrial polymers
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
Cyanuric acid
Ammelide
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.