기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis RP-Amide, 15 cm x 2.1 mm I.D., 5 μm particles (565305-U)
mobile phase: [A] 0.1% ammonium acetate in water (pH unadjusted); [B] acetonitrile
gradient: 25 to 75% B in 10 min; held at 75% B for 5 min
flow rate: 0.5 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 340 nm
injection: 10 μL
적합성
application for HPLC
응용 분야
clinical
분석 메모
Following pre-column derivatization of primary amino groups using o-phthaldialdehyde/thiol reagent, the Ascentis RP-Amide was used for the analysis of biogenic amines commonly found in wines. These include histamine, spermine, spermidine, tyramine, putrescine and cadaverine. Structures along with an optimized chromatogram are presented.
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
Histamine
Spermine
Spermidine
Tyramine
1,4-Diaminobutane
Cadaverine
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.