기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis Express F5, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53569-U)
mobile phase: [A] 5 mM ammonium formate; [B] 5 mM ammonium formate in 95:5 (v/v) acetonitrile:water
gradient: held at 20% B for 0.5 min; 20 to 100% B in 5.5 min; held at 100% B for 4 min
flow rate: 0.3 mL/min
pressure: 175 bar
column temp.: 35 °C
detector: ESI(+), m/z 100-1000
injection: 1 μL
sample: 1 μg/mL in 50:50, water: methanol
적합성
application for HPLC
응용 분야
forensics and toxicology
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
Benzoylecgonine
Morphine
Codeine
Oxycodone
Hydrocodone
(±)-Deoxyephedrine hydrochloride
Fentanyl
분석 컬럼
표준 물질
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.