기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis ES Cyano, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (577306-U)
mobile phase: [A] 10 mM potassium phosphate dibasic, pH 7 with phosphoric acid; [B] acetonitrile; [C] methanol; (25:60:15, A:B:C)
flow rate: 2 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 215 nm
injection: 5 μL
sample: 100 μg/mL in water: methanol (70:30)
적합성
application for HPLC
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
분석 메모
This application demonstrates the suitability of Ascentis ES Cyano for the efficient separation of tricyclic antidepressants.
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
Doxepin
Trimipramine maleate salt
Amitriptyline hydrochloride
Imipramine
Nordoxepin
Nortriptyline
Desipramine
Protriptyline hydrochloride
모두 보기 (8)
표준 물질
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.