주요 문서
G005413
HPLC Analysis of Testosterone and 1-Testosterone on Ascentis® Express C18
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis Express C18, 10 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53827-U)
mobile phase: [A] water; [B] methanol; (20:80, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 240 nm
injection: 5 μL
sample: 50 μg/mL in 10:90 water:methanol
적합성
application for HPLC
응용 분야
clinical
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)