기술
gas chromatography (GC): suitable
검사 파라미터
sample/matrix: Each analyte at 50 ppb in 5 mL water
purge trap: M trap (20079-U)
purge: 40 mL/min at 25 °C for 11 min
dry purge: 2 min
desorption preheat: 220 °C
desorption process: 40 mL/min at 225 °C for 2 min
bake: 260 °C for 10 min
transfer line/valve temp.: 110 °C
column: VOCOL, 30 m x 0.25 mm I.D., 1.5 μm (24205-U)
oven: 60 °C (2 min), 8 °C/min to 165 °C, 25 °C/min to 220 °C (5 min)
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 1.0 mL/min
injection: 30:1 split
sample: 0.75 mm I.D. SPME
inj. temp.: 200 °C
응용 분야
environmental
법적 정보
VOCOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
Pentane
2-Methylpentane
2,2,4-Trimethylpentane
Benzene
Toluene
Nonane
Ethylbenzene
m-Xylene
p-Xylene
o-Xylene
Decane
1,2,4-Trimethylbenzene
Butylcyclohexane
Naphthalene
모두 보기 (14)
관련 제품
제품 번호
설명
가격
부속물
제품 번호
설명
가격
분석 컬럼
제품 번호
설명
가격
샘플 준비
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.