주요 문서
22718-U
Supelco
Soil Sampler
size 150 mm × 19 mm, Tekmar® 12-0507-024
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12000000
제조업체/상표
Tekmar® 12-0507-024
크기
150 mm × 19 mm
응용 분야
food and beverages
호환성
for use with Tekmar® ALS 2016/2032 Sampler
법적 정보
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)