주요 문서
G005049
GC Analysis of 1-Methyl-3-Phenylpropylamine (4-Phenyl-2-Butylamine) Enantiomers (N-TFA Derivatives) on Astec® CHIRALDEX G-TA
suitable for GC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
gas chromatography (GC): suitable
검사 파라미터
column: Astec CHIRALDEX G-TA, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (73033AST)
oven: 130 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 30 psi
sample: peaks 1 & 2: 1-methyl-3-phenylpropylamine (4-phenyl-2-butylamine) enantiomers (N-TFA derivatives)
응용 분야
chemicals and industrial polymers
법적 정보
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
표준 물질
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)