기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: CYCLOBOND I 2000 HP-RSP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (24024AST)
mobile phase: [A] acetonitrile; [B] methanol; [C] acetic acid; [D] triethylamine; (95:5:0.2:0.1, A:B:C:D)
column temp.: 25 °C
flow rate: 1.5 mL/min
detector: UV, 254 nm
injection: 2 μL
sample: 5 mg/mL in methanol
적합성
application for HPLC
응용 분야
chemicals and industrial polymers
법적 정보
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석 컬럼
표준 물질
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.