주요 문서
G004692
HPLC Analysis of Hydrobenzoin Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: CYCLOBOND I 2000, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20024AST)
mobile phase: [A] 20 mM ammonium acetate, pH 4.1; [B] acetonitrile; (80:20, A:B)
flow rate: 0.9 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 10 μL
sample: 5 mg/mL in methanol
적합성
application for HPLC
응용 분야
chemicals and industrial polymers
법적 정보
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
    Hydrobenzoin
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)