추천 제품
멸균 적합성
autoclavable compatible
특징
5 x 50 mm flat bottom, for microtubes
포장
pkg of 5
제조업체/상표
Benchmark Scientific D1000-M5
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Generator probes for Benchmark′s handheld homogenizer, the D1000.
All the generator probes are made of stainless steel and can be sterilized by autoclaving.
All the generator probes are made of stainless steel and can be sterilized by autoclaving.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z742491-5EA | 4061835329175 |